94206
Undecyl β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
Undecyl β-D-maltopyranoside
About This Item
Productos recomendados
descripción
non-ionic
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (TLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +49.0±2.0°, c = 2% in H2O
mol peso
496.59 g/mol
CMC
0.59 mM (20-25°C)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCCCCCCC)O[C@@H]2CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H44O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-31-22-20(30)18(28)21(15(13-25)33-22)34-23-19(29)17(27)16(26)14(12-24)32-23/h14-30H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-/m1/s1
Clave InChI
UYEMNFYVTFDKRG-ZNGNCRBCSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?