Documentos clave
92293
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 40,000
Sinónimos:
Blue Dextran 40, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
mol peso
average mol wt 40,000
Extensión del etiquetado
0.01-0.08 mmol/g loading
pérdida
≤10% loss on drying
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A fluorescent derivative of a dextran fraction with an average molecular weight of approximately 40000. It is supplied as a blue powder which is slowly soluble in water.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)