Documentos clave
90008
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 5,000
Sinónimos:
Blue Dextran 5, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 699,00
US$ 699,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 699,00
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
US$ 699,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
synthetic
Formulario
powder
mol peso
average mol wt 5,000
pérdida
≤10% loss on drying
capacidad
0.01-0.08 mmol/g loading
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.