Documentos clave
90475
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 10,000
Sinónimos:
Blue Dextran 10, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 734,00
US$ 734,00
Fecha estimada de envío22 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 734,00
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
US$ 734,00
Fecha estimada de envío22 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
biological source
synthetic
Quality Level
form
powder
mol wt
average mol wt 10,000
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
storage temp.
−20°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.