Merck
76503
Sigma-Aldrich
Ovalbumin-Atto 594 conjugate
suitable for fluorescence
About This Item
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
ATTO-TEC GmbH
fluorescencia
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Fluorescent labeled ovalbumin is used as endocytic tracer.
Nota de análisis
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Información legal
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)