69587
2′-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.5% (HPLC)
Sinónimos:
4-MUNANA, 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-neuraminic acid sodium salt hydrate, 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-neuraminic acid sodium salt hydrate
Seleccione un Tamaño
US$ 802,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 802,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥96.5% (HPLC)
Formulario
powder
impurezas
≤0.5% free 4-methylumbelliferone
≤10% water
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, clear, very slightly yellow
fluorescencia
λex 315 nm; λem 374 nm (pH.7.0)
λex 365 nm; λem 445 nm (after cleavage by neuraminidase)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.[H]C(O)(CO)[C@]([H])(O)[C@@H]1OC(C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2)C(=O)O[Na]
InChI
1S/C21H25NO11.Na.H2O/c1-9-5-16(27)31-15-6-11(3-4-12(9)15)32-21(20(29)30)7-13(25)17(22-10(2)24)19(33-21)18(28)14(26)8-23;;/h3-6,13-14,17-19,23,25-26,28H,7-8H2,1-2H3,(H,22,24)(H,29,30);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14?,17+,18?,19+,21+;;/m0../s1
Clave InChI
NSQMRVBWXQQIKF-NVRWCLOTSA-M
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.