69585
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide
fluorogenic, ≥99.0% (TLC), powder, suitable for fluorescence
Sinónimos:
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Seleccione un Tamaño
US$ 430,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 430,00
Productos recomendados
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl N-acetyl-β-D-glucosaminide, suitable for fluorescence, ≥99.0% (TLC)
Ensayo
≥99.0% (TLC)
Formulario
powder
impurezas
≤0.1% free 4-methylumbelliferone
solubilidad
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless
fluorescencia
λex 317 nm (pH 10.0)
λex 365 nm; λem 445 nm in aqueous buffer pH 5.0 (after cleavage by β-N-acetylglucosaminidase)
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C18H21NO8.2H2O/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18;;/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21);2*1H2/t13-,15-,16-,17-,18-;;/m1../s1
Clave InChI
PAVCYMSNMRWMAK-DMYIEBNJSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?