56211
LAPAO
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
3-Dodecylamido-N,N′-dimethylpropyl amine oxide, 3-Lauramidopropyl-N,N-dimethylamine oxide, N-[3-(Dimethylamino)propyl]dodecanamide N-oxide, Dodecylamidopropyldimethylamine oxide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (HPLC)
mol peso
300.48 g/mol
técnicas
electrophoresis: suitable
impurezas
insoluble matter, passes filter test
λ
1 % (w/v) in H2O
Absorción UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.20
λ: 280 nm Amax: ≤0.15
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C17H36N2O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17(20)18-15-13-16-19(2,3)21/h4-16H2,1-3H3,(H,18,20)
Clave InChI
JNGWKQJZIUZUPR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>212.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 100 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)