Documentos clave
9510-OP
Millipore
Urea
OmniPur®
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
About This Item
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número de CAS:
Peso molecular:
60.06
Beilstein:
635724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.28
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
mp
132-135 °C (lit.)
densidad
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Condiciones de envío
ambient
cadena SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
Clave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ideal for protein unfolding/denaturation. Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Assay: ≥99.5%
A260 (0.1 M in water): ≤0.01
A280 (0.1 M in water): ≤0.01
Heavy metals (as Pb): ≤0.001
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Aplicación
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable