483R-1
p40 (ZR8) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
ZR8
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (483R-14)
vial of 0.1 mL concentrate, Research Use Only (483R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (483R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (483R-16)
vial of 1.0 mL concentrate, Research Use Only (483R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute, Research Use Only (483R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute, ready to use (483R-17)
vial of 25.0 mL pre-dilute, ready-to-use (483R-10)
vial of 25.0 mL pre-dilute, ready-to-use, Research Use Only (483R-10-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use (483R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use, Research Use Only (483R-18-RUO)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (1:100-1:200 (concentrated))
isotipo
IgG
control
lung (squamous cell carcinoma), prostate, urothelial carcinoma
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
nuclear
Categorías relacionadas
Descripción general
Calidad
- United States - IVD
- Canada - RUO
- European Union - IVD
- Japan - RUO
Forma física
Nota de preparación
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)