Merck
42344
Sigma-Aldrich
Quitosano
Mw 141 kDa
Sinónimos:
Poli(D-glucosamina), Quitina desacetilada
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
mol wt
Mw 141 kDa
Quality Level
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
InChI key
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Application
Forma geles con aniones multivalentes. Produce disoluciones transparentes que se secan en láminas fuertes y transparentes.
Features and Benefits
Polielectrólito biocompatible, antibacteriano y ecológico con una variedad de aplicaciones entre ellas, el tratamiento del agua, la cromatografía, los aditivos para cosméticos, el tratamiento textil para actividad antimicrobiana, fibras nuevas para textiles, papeles fotográficos, películas biodegradables, productos biomédicos e implantes de microcápsulas para la liberación controlada en la administración de medicamentos.
Other Notes
Deacetylation ≥ 75 %
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Krishna Kumar Patel et al.
International journal of pharmaceutics, 563, 30-42 (2019-03-31)
Dense colonization of mucoid Pseudomonas aeruginosa within the self-secreted extracellular matrix (mainly alginate), called biofilm, is a principal reason for the failure of antimicrobial therapy in cystic fibrotic patients. Alginate is a key component in the biofilm of mucoid P.