Documentos clave
415-500
Sigma-Aldrich
Synoviocyte Growth Medium (500 ml)
Sinónimos:
Primary Cell Culture Media
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
All-in-one ready-to-use media
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. what is composition of the media
    1 answer
    1. The formulation of this medium is considered proprietary. The composition is based on classical DMEM, including vitamins, minerals, and amino acids. In addition, this medium also contains FBS, antibiotics, and 4.25 g/L glucose.