S4306
Spirit blue agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Seleccione un Tamaño
US$ 705,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 705,00
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Línea del producto
BioChemika
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH final
6.8±0.2 (25 °C)
aplicaciones
bioburden testing
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
microbiology
idoneidad
lipolytic bacteria
nonselective and differential for Staphylococcus spp.
Categorías relacionadas
Aplicación
Componentes
Casein enzymic hydrolysate, 10.00
Yeast extract, 5.00
Spirit blue, 0.15
Agar, 17.00
Nota de preparación
Note: To prepare the lipase substrate mix 1 ml of Tween 80 (Cat. No. 93780) in 400 ml warm distilled water. Add 100 ml of Cottonseed Oil (Cat. No. C7767) or Olive Oil (Cat. No. 75343). Agitate vigorously to emulsify.
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Chromogenic media enable the selective detection of S. aureus, which produce bluish-green colonies that are clearly differentiated from other species.