251M-1
Factor XIIIa (AC-1A1) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
100
500
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
diluted ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AC-1A1, monoclonal
descripción
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
envase
vial of 0.1 mL concentrate (251M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (251M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (251M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (251M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (251M-18)
fabricante / nombre comercial
Cell Marque®
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotipo
IgG1κ
control
dermatofibroma
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
visualización
cytoplasmic
Información sobre el gen
human ... F13A1(2162)
Categorías relacionadas
Descripción general
[1]Factor XIIIa is a blood proenzyme that has been identified in platelets, megakaryocyte, and fibroblast-like mesenchymal or histiocytic cells present in the placenta, uterus, and prostate; it is also present in monocytes and macrophages and dermal dendritic cells. Anti- Factor XIIIa has been found to be useful in differentiating between dermatofibroma (90% (+)), dermatofibrosarcoma protuberans (25%(+)), and desmoplastic malignant melanoma (0%(+)). Factor XIIIa positivity is also seen in capillary hemagioblastoma (100%(+)), hemangioendothelioma (100%(+)), hemangiopericytoma (100%(+)), xanthogranuloma (100%(+)), xanthoma (100(+)), hepatocellular carcinoma (93%(+)), glomus tumor (80%(+)), and meningioma (80 % (+)).
Ligadura / enlace
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
IHC antibodies enhance dermatopathology beyond H&E stained slides, improving techniques and applications for dermatological research.