16805
Atto 425 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Sinónimos:
Atto 425-N-hydroxysuccinimide ester
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
fabricante / nombre comercial
ATTO-TEC GmbH
solubilidad
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorción UV
λ: 422-428 nm Amax
idoneidad
suitable for fluorescence
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C26H30N2O8/c1-5-34-24(32)18-12-16-11-17-15(2)14-26(3,4)27(19(17)13-20(16)35-25(18)33)10-6-7-23(31)36-28-21(29)8-9-22(28)30/h11-13,15H,5-10,14H2,1-4H3
Clave InChI
PUEQEMDTFPYCDY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?