Saltar a
89204
Atto 390 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 242,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
US$ 242,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
extent of labeling
≥90.0%
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 377.0-383.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1CC(C)(C)N(CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)c3cc4OC(=O)C=C(C)c4cc13
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-14-10-23(30)31-19-12-18-16(11-17(14)19)15(2)13-24(3,4)25(18)9-5-6-22(29)32-26-20(27)7-8-21(26)28/h10-12,15H,5-9,13H2,1-4H3
InChI key
ABNZEGUYPHJPQI-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
003790737601464
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
UV absorption
λ: 377.0-383.0 nm Amax
UV absorption
λ: 496-502 nm Amax
UV absorption
λ: 646-652 nm Amax
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)