Merck
15205
Sigma-Aldrich
Blasticidina S hydrochloride
Blasticidine S hydrochloride
Sinónimos:
Blasticidina S
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 240,00
100 MG
US$ 667,00
US$ 240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 240,00
100 MG
US$ 667,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26N8O5 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
458.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
51102829
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.76
US$ 240,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
color
white to off-white
solubilidad
acetic acid: water: soluble, clear, colorless
espectro de actividad antibiótica
fungi
aplicaciones
agriculture
environmental
Modo de acción
protein synthesis | interferes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl[H].CN(CC[C@@H](N)CC(=O)N[C@H]1C=C[C@@H](O[C@@H]1C(O)=O)N2C=CC(N)=NC2=O)C(N)=N
InChI
1S/C17H26N8O5.ClH/c1-24(16(20)21)6-4-9(18)8-12(26)22-10-2-3-13(30-14(10)15(27)28)25-7-5-11(19)23-17(25)29;/h2-3,5,7,9-10,13-14H,4,6,8,18H2,1H3,(H3,20,21)(H,22,26)(H,27,28)(H2,19,23,29);1H/t9-,10+,13-,14+;/m1./s1
Clave InChI
YQXYQOXRCNEATG-ZAYJLJTISA-N
Descripción general
Estructura química: nucleósido
La blasticidina S pertenece a la clase de antibióticos aminoacilnucleósidos. Inhibe la síntesis de proteínas en bacterias y eucariotas.[1] También tiene propiedades fungicidas y evita la enfermedad del añublo del arroz.[2]
Aplicación
La blasticidina S se utiliza como un agente de selección para las células transformadas que contienen los genes de resistencia bls, bsr o BSD. La blasticidina S se ha utilizado para seleccionar células HEK293-T con construcciones TLR-2 y células HEK-D5[3][4]. También se utiliza para estudiar la síntesis de proteínas al nivel de la formación del enlace peptídico.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La blasticidina S inhibe la hidrólisis del peptidil-ARNt inducida por factores de liberación. Potencia la unión del ARNt a la subunidad grande de los ribosomas y hasta cierto punto inhibe la formación del enlace peptídico.[1]
Envase
Frasco de vidrio sin fondo. El contenido está en el interior del cono fundido insertado.
Otras notas
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado. Consérvese en un lugar seco. Clase de almacenamiento (TRGS 510): Materiales peligrosos muy tóxicos, no combustibles, toxicidad aguda cat. 1 y 2
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Egor Svidritskiy et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(30), 12283-12288 (2013-07-05)
The antibiotic blasticidin S (BlaS) is a potent inhibitor of protein synthesis in bacteria and eukaryotes. We have determined a 3.4-Å crystal structure of BlaS bound to a 70S⋅tRNA ribosome complex and performed biochemical and single-molecule FRET experiments to determine
James M Burke et al.
Molecular cell, 75(6), 1203-1217 (2019-09-09)
In response to foreign and endogenous double-stranded RNA (dsRNA), protein kinase R (PKR) and ribonuclease L (RNase L) reprogram translation in mammalian cells. PKR inhibits translation initiation through eIF2α phosphorylation, which triggers stress granule (SG) formation and promotes translation of
Rohini Garg et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 184(11), 5980-5987 (2010-05-05)
Vi capsular polysaccharide is a major virulence determinant of the human typhoid- causing pathogen Salmonella typhi; it is absent in nontyphoidal Salmonella serovars. We show in this study that through its specific interaction with the membrane recognition complex containing the
Elizabeth J Meredith et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(36), 13485-13490 (2006-08-30)
Human B lymphocytes and derived lines from a spectrum of B cell malignancy were studied for expression of dopaminergic pathway components and for their cytostatic response to the catecholamine and related, potentially therapeutic compounds. Proliferating normal lymphocytes and dividing malignant
Zhihua Chen et al.
Development (Cambridge, England), 147(18) (2020-09-09)
The central nervous system (CNS) contains a complex network of blood vessels that promote normal tissue development and physiology. Abnormal control of blood vessel morphogenesis and maturation is linked to the pathogenesis of various neurodevelopmental diseases. The CNS-specific genes that
Artículos
Lentiviral vector systems prioritize safety features, with design precautions preventing replication. Good handling practices are essential for use.
Get tips for handling lentiviruses, optimizing experiment setup, titering lentivirus particles, and selecting helpful products for transduction.
Protocolos
Lentivirus versions of genome modification technologies support successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments.
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How should aqueous solutions of Product 15205, Blasticidine S hydrochloride, be stored?
    1 answer
    1. Aqueous solutions of Blasticidine S hydrochloride should be stored in aliquots at -20°C.  Aqueous solutions at a pH °C or for 6 to 8 weeks at -20°C.  Avoid alkaline pH, and do not subject solutions to freeze-thaw cycles.
      Helpful?
  4. What is Product 15205, Blasticidine S hydrochloride, soluble in?
    1 answer
    1. Blasticidine S hydrochloride should be soluble in water at a concentration of 5 - 10 mg/mL. It is also soluble in acetic acid (concentration not reported).
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review