203350
Blasticidin S hydrochloride
from Streptomyces griseochromogenes, ≥98% (HPLC), powder, protein syntheis inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Blasticidin S, Hydrochloride, Streptomyces griseochromogenes
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Blasticidin S, Hydrochloride, Streptomyces griseochromogenes,
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.N2(C=CC(=NC2=O)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H](C=C1)NC(=O)C[C@@H](N)CCN(C)\C(=N\[H])\N)C(=O)O
InChI
1S/C17H26N8O5.ClH/c1-24(16(20)21)6-4-9(18)8-12(26)22-10-2-3-13(30-14(10)15(27)28)25-7-5-11(19)23-17(25)29;/h2-3,5,7,9-10,13-14H,4,6,8,18H2,1H3,(H3,20,21)(H,22,26)(H,27,28)(H2,19,23,29);1H/t9-,10-,13+,14-;/m0./s1
Clave InChI
YQXYQOXRCNEATG-NMQKUDMSSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
protein synthesis
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Kimura, M., et al. 1994, Mol. Gen. Genet.242, 121.
Kojima, N., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 30451.
Kudo, T., et al. 1994. J. Immunol. Methods177, 17.
Sutoh, K. 1993. Plasmid30, 150.
Izumi, M., et al. 1991. Exp. Cell Res.197, 229.
Yamaguchi, H., et al. 1965. J. Biol. Chem.57, 667.
Takeuchi, S., et al. 1958. J. Antibiot.11, 1.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable