Documentos clave
141-500A
EpiVita Growth Medium for Adult Keratinocytes, Serum-Free
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Formulario
liquid
Nivel de calidad
caducidad
6 mo.
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
condiciones de almacenamiento
protect from light
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
All-in-one, ready-to-use growth medium for cell culture of primary keratinocytes, adult
Calidad
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparación
contained in protocol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)