Documentos clave
BR28205
BRAND® cotton roving
degreases cotton wool, density - Approx 1.3g per m
Sinónimos:
BLAUBRAND®, ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes
Seleccione un Tamaño
1 KG
US$ 181,00
US$ 181,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
US$ 181,00
About This Item
Código UNSPSC:
42141501
NACRES:
NB.04
US$ 181,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
degreases cotton wool
fabricante / nombre comercial
BRAND 28205
Categorías relacionadas
Descripción general
Cotton plugs may prolong delivery time and may therefore influence the accuracy of measurement. In tests using pipettes that have had cotton plugs inserted by a cotton plugging machine, the results were within the indicated error limits.
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)