137275
Glycine hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Glycine hydrochloride, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPROVE® EVOLVE
Formulario
powder
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, microbial, heavy metals, arsenic and trace impurities; tested
mp
176-180 °C (lit.)
idoneidad
suitable for manufacturing use
actividad extraña
Cytotoxicity; tested
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl.NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1,3H2,(H,4,5);1H
Clave InChI
IVLXQGJVBGMLRR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)