13135
N-Benzoyl-L-tyrosine p-amidobenzoic acid sodium salt
lyophilized, ≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
N-Benzoyl-L-tyrosyl-4-aminobenzoic acid sodium salt, Bentiromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]20/D +45±2°, c = 1% in DMF/H2O 1:1
calidad
lyophilized
mp
~210 °C (dec.)
solubilidad
water: 0.25 g/5mL, clear to slightly hazy
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].Oc1ccc(C[C@H](NC(=O)c2ccccc2)C(=O)Nc3ccc(cc3)C([O-])=O)cc1
InChI
1S/C23H20N2O5.Na/c26-19-12-6-15(7-13-19)14-20(25-21(27)16-4-2-1-3-5-16)22(28)24-18-10-8-17(9-11-18)23(29)30;/h1-13,20,26H,14H2,(H,24,28)(H,25,27)(H,29,30);/q;+1/p-1/t20-;/m0./s1
Clave InChI
HEJYVLSWQWPKPQ-BDQAORGHSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.