Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16N4O6
Número CAS:
Peso molecular:
324.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-384-5
Beilstein/REAXYS Number:
8130725
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O)o1
InChI
1S/C13H16N4O6/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2/b14-7+
InChI key
YVQVOQKFMFRVGR-VGOFMYFVSA-N
General description
Furaltadone is a nitrofuran containing a 5-nitrofuran ring and is a member of synthetic antibiotics.
Application
Biochem/physiol Actions
Nitrofurans are commercially used as feed additives to promote growth in various fields such as aquaculture, bee colonies, and livestock.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furaltadone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?