Saltar a
06367
Sodium β-hydroxypyruvate hydrate
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
Sinónimos:
β-Hydroxypyruvic acid sodium salt, 3-Hydroxy-2-oxopropionic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 247,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H3NaO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
126.04 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
US$ 247,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
form
powder
impurities
~1 mol water
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C3H4O4.Na.H2O/c4-1-2(5)3(6)7;;/h4H,1H2,(H,6,7);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
KSEDNTCSZJLSFJ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Hydroxypyruvate is a metabolite involved in the pathway of carbon in photorespiration.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P5280P8574P4562
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
clinical testing
application(s)
metabolomics
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
~1 mol water
impurities
-
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥97.0% (calc. based on dry substance, NT)
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)