S9638
Fosfato de sodio monobasic monohydrate
ACS reagent, ≥98%
Sinónimos:
Dihidrógenofosfato de sodio monohydrate, Fosfato de monosodio
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
≥98%
98.0-102.0%
form
crystalline
impurities
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5% in solution)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Protocolos
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.