Merck
P9881
Sigma-Aldrich
Bromuro de potasio
ReagentPlus®, ≥99.0%
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 120,00
US$ 120,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Este SKU también está disponible como grado ReagentPlus® en nuestra exclusiva línea de productos fluidos Redi-Dri™.
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 120,00
About This Item
Fórmula lineal:
KBr
Número de CAS:
Peso molecular:
119.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.55
US$ 120,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Este SKU también está disponible como grado ReagentPlus® en nuestra exclusiva línea de productos fluidos Redi-Dri™.
Solicitar un pedido a granel
grado
reagent
presión de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 795 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder
pH
5-6 (25 °C, 119 g/L)
mp
734 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[Br-]
InChI
1S/BrH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Puede utilizarse para eliminar las proteínas periféricas de la membrana.
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jun Pan et al.
Organic letters, 13(18), 4974-4976 (2011-08-26)
A facile Pd-catalyzed conversion of aryl and vinyl triflates to aryl and vinyl halides (bromides and chlorides) is described. This method allows convenient access to a variety of aryl, heteroaryl, and vinyl halides in good to excellent yields and with
Kazue Kurihara
Advances in colloid and interface science, 158(1-2), 130-138 (2010-05-11)
Brush layers of polyelectrolytes, ionized chains of poly(glutamic acid) (PLGA) and poly(lysine) (PLL), prepared by the Langmuir-Blodgett method, were characterized using the surface forces measurements at various pHs, salt concentrations and chain densities. This paper reviews the major results: (1)
Pascal Miéville et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 49(11), 689-692 (2011-10-18)
As previously demonstrated by Thurber and Tycko, the peak position of (79)Br in potassium bromide (KBr) allows one to determine the temperature of a spinning sample. We propose to adapt the original design by using a compact KBr tablet placed
Keiichiro Hayashi et al.
Epilepsia, 52(5), 1010-1017 (2011-04-13)
Mutations in the SCN1A gene, which encodes the α1 subunit of voltage-gated sodium channels, cause generalized epilepsy with febrile seizures plus (GEFS+) and severe myoclonic epilepsy of infancy (SMEI). N1417H-Scn1a mutant rats are considered to be an animal model of
Hitesh Kulhari et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(6), 1511-1520 (2015-05-03)
Docetaxel (DTX) is an anticancer drug that is used alone and in combination with other drugs to treat tumours. However, it suffers from the drawback of non-specific cytotoxicity. To improve the therapeutic potential of DTX, we report the synthesis of
Questions
  1. Good morning, what is the difference between the quality level 100 and 200?
    1 answer
    1. Helpful?