P3011
Potassium thiocyanate
ReagentPlus®, ≥99.0%
Sinónimos:
Potassium rhodanide
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0%
form
powder or crystals
pH
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
mp
173 °C (lit.)
SMILES string
[K]SC#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI key
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
supp_hazards
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?