467871
Sodium thiocyanate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
impurezas
≤0.005% insolubles
≤0.2% Na2CO3
<100 ppm total metallic impurities
mp
287 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
trazas de catión
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤5 ppm
cadena SMILES
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clave InChI
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)