673773
2-Propanol
≥99.5%, ACS reagent
Sinónimos:
Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.5%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
750 °F
lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(for analytical testing)
impurezas
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
residuo de evap.
≤0.001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
solubilidad
H2O: passes test
water: soluble
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[8]
- As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.[9]
- As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).[10]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?