650536
Heptano
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99%
About This Item
Productos recomendados
grade
HPLC Plus
for residue analysis
Quality Level
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
assay
≥98.5% (GC)
99%
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.0001% non-volatiles
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
halogenated residue
≤2 μg/L (as heptachlor epoxide)
refractive index
n20/D 1.3850-1.3890
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
solubility
acetone: miscible(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 200 nm Amax: ≤1.0
λ: 225 nm Amax: ≤0.10
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 300-400 nm Amax: ≤0.005
suitability
corresponds for IR spectroscopy
application(s)
food and beverages
greener alternative category
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
El heptano (n-heptano) es un combustible de referencia primario (PRF) para la clasificación del número de octanos de los combustibles en los motores de combustión interna. Se ha comunicado que su número cetano es 56. Se han propuesto estudios de mecanismo y cinética de su oxidación en reactores de flujo, tubos de choque y máquinas de compresión rápida. Su descomposición térmica se ha estudiado bajo diferentes condiciones de temperatura y presión. Se ha investigado su deshidrogenación oxidativa en presencia de óxido de magnesio soportada por el catalizador vanadio. Se ha comunicado que la hidroisomerización del n-heptano catalizada por sulfuro de molibdeno soportado en Hβ zeolita (MoP/Hβ) se mejora dopando con metales secundarios (Cr, Ni o Ce).
Application
Espectrofotometría.
Análisis medioambientales.
- Para componer las mezclas de disolvente para la purificación de los derivados N-acilpirrolidina de los ésteres metilo de los ácidos grasos (FAME) mediante TLC (cromatografía en capa fina).
- Generar alcoholes quirales y heptanonas, mediante doble oxidación de célula completa..
- Como disolvente en la síntesis de acetato isopropílico, a través de la esterificación del ácido acético con alcohol isopropílico catalizada por lipasa inmovilizada en sílice.
Features and Benefits
Other Notes
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Los clientes también vieron
Artículos
Development and validation of a fatty acid methyl esterification method, using methanolic HCl reagent, for FAME analysis by GC of vegetable oils and fats.
Contenido relacionado
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).