Merck
216224
Sigma-Aldrich
Persulfato de potasio
ACS reagent, ≥99.0%
Sinónimos:
KPS, Peroxodisulfato de potasio
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 105,00
100 G
US$ 153,00
500 G
US$ 267,00
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 105,00
100 G
US$ 153,00
500 G
US$ 267,00
About This Item
Fórmula lineal:
K2S2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
270.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
densidad de vapor
9.3 (vs air)
presión de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Ensayo
≥99.0%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
reagent type: oxidant
impurezas
≤0.001% Cl compounds
≤0.005% insolubles
pH
2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L)
trazas de catión
Fe: ≤5 ppm
Mn: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
El persulfato de potasio es una sal inorgánica hidrosoluble que libera oxígeno y exhibe una reacción fuertemente exotérmica. Es estable a temperatura ambiente pero se descompone a elevadas temperaturas. El persulfato de potasio suele utilizarse como oxidante y en la polimerización de numerosos monómeros, principalmente en el campo de la síntesis de hidrogel. [1]
Aplicación
  • Aumento de la electroquimioluminiscencia inducida por agregación de Ag-MOG para la detección del amiloide β 42: en este estudio se demuestra el uso de persulfato de potasio en el aumento de la electroquimioluminiscencia inducida por agregación de Ag-MOG para la detección sensible del amiloide β 42, significativo en la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer (Zheng et al., 2023).
  • Optimización de las condiciones de preparación y rendimiento de un nuevo retenedor degradable de agua del suelo: se investiga el papel del persulfato de potasio en la optimización de la preparación y el rendimiento de un nuevo retenedor degradable del agua del suelo, destacando su potencial en aplicaciones agrícolas (Yumang et al., 2024).
  • Hidrogel copolímero superabsorbente y sensible al pH a base de acemanano del Aloe vera (Aloe barbadensis M.): un material inteligente para la administración de medicamentos: en este artículo se explora la síntesis de un hidrogel sensible al pH que incorpora persulfato de potasio, demostrando su aplicación en sistemas de administración de fármacos (Irfan et al., 2024).
  • Carbofluoración de olefinas y αfluoroolefinas con radicales carbamoilo catalizada por plata: se describe una nueva reacción de carbofluoración catalizada por plata facilitada por el persulfato de potasio, que ofrece avances en la química orgánica sintética (Vincent & Brioche, 2024).
  • Administración de liberación sostenida de favipiravir a través de hidrogel hinchable, químicamente reticulado, sensible al pH y optimizado estadísticamente: en esta investigación se utiliza persulfato de potasio en el desarrollo de un hidrogel sensible al pH para la liberación controlada de favipiravir, mejorando la eficacia terapéutica (Khan et al., 2024).
El persulfato de potasio se utiliza como oxidante:
  • en la oxidación del 4-cloro-3-metilfenol en agua caliente a presión y agua supercrítica en un sistema de flujo continuo.[2]
  • en determinaciones de carbono orgánico disuelto.[2]
El persulfato de potasio (KPS) se ha utilizado también como iniciador rédox:
  • en la polimerización de injerto de acrilonitrilo sobre almidón en disolución acuosa.[3]
  • en la síntesis de aniones radicales sulfatos a través de procesos de polimerización.[4]
  • como iniciador de la polimerización y de radicales en la síntesis de compuestos de hidrogel de nanopartículas de poliacrilamida-laconita-dióxido de plomo por acrilamida como monómeros.[5]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Kinetics and mechanism of graft polymerization of acrylonitrile onto starch initiated with potassium persulfate
zadeh t mt, et al.
Journal of science (2001)
Potassium persulfate as oxidant in pressurized hot water
Juhani K, et al.
Environmental Science & Technology, 33, 2095-2099 (1999)
A systematic study of triangular silver nanoplates: one-pot green synthesis, chemical stability, and sensing application
Yosia Nico W, et al.
Nanoscale, 9, 11705-11712 (2017)
Oxidation of 4-chloro-3-methylphenol in pressurized hot water/supercritical water with potassium persulfate as oxidant
Juhani K, et al.
Environmental Science & Technology, 35, 3247-3251 (2001)
UV-initiated bubble-free frontal polymerization in aqueous conditions
Paul Michael P, et al.
Macromolecules, 48, 8738-8745 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf