Merck
379824
Sigma-Aldrich
Persulfato de potasio
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Peroxodisulfato de potasio
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 82,20
25 G
US$ 295,00
US$ 82,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el24 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 82,20
25 G
US$ 295,00
About This Item
Fórmula lineal:
K2S2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
270.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 82,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para envío el24 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
9.3 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Potassium persulfate is used to initiate the polymerization of styrene to form monodispersed, surfactant-free polystyrene spheres.[1] Potassium persulfate is used as an oxidant to generate 2,2-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) radical cation to measure the antioxidant activities of natural compounds.[2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
ESR and X-ray Structure Investigations on the Binding and Mechanism of Inhibition of the Native State of Myeloperoxidase with Low Molecular Weight Fragments
Chavali B, et al.
Applied magnetic resonance, 46.8, 853-873 (2015)
Preparation of Monodisperse Polymer Spheres.
Fierke MA
Material Matters , 3.1, 13-13 (2008)
Toughening polystyrene by core-shell grafting copolymer polybutadiene-graft-polystyrene with potassium persulfate as initiator.
Di Cai G, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (Amsterdam, Netherlands), 19(3), 823-828 (2013)
Free radical degradation of chitosan with potassium persulfate.
Hsu SC, et al.
Polymer Degradation and Stability, 75(1), 73-83 (2002)
Potassium persulfate promoted catalytic wet oxidation of fulvic acid as a model organic compound in landfill leachate with activated carbon.
Xu XY, et al.
Chemical Engineering Journal, 200, 25-31 (2012)
Artículos
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.
Protocolos
Polymeric spheres serve as crystal templates. Synthesis methods yield large quantities.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf