21218
Calcium phosphate
purum p.a., ≥96.0% (calc. as Ca3(PO4)2, KT)
Sinónimos:
β-Calcium phosphate tribasic, β-Tricalcium phosphate, tert-Calcium phosphate, tri-Calcium (ortho)phosphate
About This Item
Productos recomendados
grade
purum p.a.
assay
≥96.0% (calc. as Ca3(PO4)2, KT)
form
powder
loss
≤0.1% loss on ignition, 800 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
cation traces
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI key
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?