773956
Barium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Barium orthophosphate, Tribarium diphosphate
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
tamaño de partícula
-200 mesh
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Ba++].[Ba++].[Ba++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ba.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Clave InChI
WAKZZMMCDILMEF-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)