13245
Manganese(II) sulfate monohydrate
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur, BP, USP, FCC, 99-100.5% (calc. for dried substance)
About This Item
Productos recomendados
grado
puriss.
Nivel de calidad
Ensayo
99-100.5% (calc. for dried substance)
Formulario
powder or crystals
calidad
meets analytical specification of Ph. Eur, BP, USP, FCC
impurezas
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.5% matter not precip. by ammonia sol.
pérdida
10-12% loss on ignition, 500 °C
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
trazas de catión
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Se: ≤30 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
idoneidad
complies for appearance of solution
cadena SMILES
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clave InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
- As a catalyst in the synthesis of heterocyclic compounds such as benzo-2-pyrones and benzopyrazines.
- To prepare cathode material magnesium manganese spine (MgMn2O4) by coprecipitation method.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?