Documentos clave
Z805009
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Extended Range Quartz Glass, spectral range 200-3500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 308,00
US$ 308,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 308,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
US$ 308,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
Suprasil® 300 quartz
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 100-QX
Parámetros
200-3500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 3.5 mm
cámara volumen
350 μL
longitud de la trayectoria
1 mm
método de detección
photometric
Descripción general
with glass lid
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)