Documentos clave
Z804088
Specac® Omni Cell windows
CaF2, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
Sinónimos:
TM=["Specac"] Omni Cell Viewports
Seleccione un Tamaño
2 EA
US$ 829,00
US$ 829,00
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
US$ 829,00
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
NACRES:
SB.32
US$ 829,00
Fecha estimada de envío03 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
material
CaF2
packaging
pkg of 2 ea
manufacturer/tradename
Specac Ltd
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
size
41 mm × 23 mm , rectangular
General description
Specac® Omni Cell windows [CaF2, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Legal Information
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
For use with
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)