Documentos clave
Z267589
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
CaF2, Undrilled
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 287,00
US$ 287,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 287,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
US$ 287,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Materiales
CaF2
envase
pkg of (contains 1 window)
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
32 mm × 3 mm
Descripción general
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluorspar NIST® SRM® 180, high grade
NIST180
Fluorspar