Documentos clave
Z801194
Hellma® fluorescence cuvettes, cells with tubes Quartz/Duran®
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3500 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 649,00
US$ 649,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 649,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
US$ 649,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
4 windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 221-QS
Hellma
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
photometry: suitable
Al × An × P
40 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
3500 μL
longitud de la trayectoria
10x10 mm
método de detección
fluorometric
Descripción general
macro, tube diameter 8 mm, tube length 80 mm
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)