Documentos clave
Z801119
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 40 mm, chamber volume 14000 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 153,00
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 153,00
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Materiales
optical glass
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 6030-OG
Parámetros
360-2500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 42.5 mm
cámara volumen
14000 μL
longitud de la trayectoria
40 mm
método de detección
photometric
Descripción general
without lid
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)