Most of the cuvettes are great and working well, but we have found that maybe 1 in 10 are scratched and unusable straight from the box.
Z188018
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 4.5 mL, pathlength 10 mm, macro, clear wall
Seleccione un Tamaño
US$ 236,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 236,00
Productos recomendados
Materiales
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
envase
pkg of 500 ea
intervalo de medición del rango espectral
285-800 nm
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × An × Al
12.7 mm × 12.7 mm × 45 mm
capacidad
4.5 mL
longitud de la trayectoria
10 mm
método de detección
photometric
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)