Merck
PHL83327
Nepetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxy 6-methoxyflavone, 6-Methoxyluteolin, Eupafolin
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 624,00
US$ 624,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 624,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O7
Número de CAS:
Peso molecular:
316.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 624,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[o]1c2c([c](cc1c3cc(c(cc3)O)O)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-16-11(20)6-13-14(15(16)21)10(19)5-12(23-13)7-2-3-8(17)9(18)4-7/h2-6,17-18,20-21H,1H3
Clave InChI
FHHSEFRSDKWJKJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea arnica salvia
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kohta Ohnishi et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(12) (2020-12-03)
Autophagy is a major degradation system for intracellular macromolecules. Its decline with age or obesity is related to the onset and development of various intractable diseases. Although dietary phytochemicals are expected to enhance autophagy for preventive medicine, few studies have