Y0000227
Meso-rich exametazime
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Exametazime
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
meso-rich exametazime
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C13H28N4O2/c1-9(11(3)16-18)14-7-13(5,6)8-15-10(2)12(4)17-19/h9-10,14-15,18-19H,7-8H2,1-6H3/b16-11+,17-12+/t9-,10-/m1/s1
Clave InChI
BPNZYADGDZPRTK-UDUYQYQQSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)