Merck
W441330
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
Seleccione un Tamaño
W441330-SAMPLE-K
US$ 181,00
100 G
US$ 302,00
1 KG
US$ 1.120,00
US$ 181,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W441330-SAMPLE-K
US$ 181,00
100 G
US$ 302,00
1 KG
US$ 1.120,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.20
Número de FEMA:
4413
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
09.928
NACRES:
NA.21
US$ 181,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
FG
Halal
Kosher
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
banana; green; fruity; pear; rum
cadena SMILES
O(CC\C=C\CC)C(=O)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4+
Clave InChI
NPFVOOAXDOBMCE-SNAWJCMRSA-N
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)