Merck
327611
Sigma-Aldrich
Pentacarbonylchlororhenium(I)
Pentacarbonylchlororhenium(I)
98%
Sinónimos:
Rhenium(I) pentacarbonyl chloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 202,00
5 G
US$ 829,00
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 202,00
5 G
US$ 829,00
About This Item
Fórmula lineal:
Re(CO)5Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
361.71
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 202,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: rhenium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
Cl[Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.ClH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
Clave InChI
JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Used to study π-electron deficient complexes between tricarbonylhalorhenium and diimine ligands[1] and also to prepare [3]-ferrocenophane complexes.[2] Employed in preparation of a series of mixed-valence compounds of rhenium and iron these compounds find application in the study of charge-transfer processes.[3]
Otras notas
For a review of organometallic complexes of rhenium, see Science of Synthesis.[4]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Sci. Synth., 2, 111-111 (2003)
Pfennig, B.W. et al.
Inorganic Chemistry, 10, 606-606 (1999)
Stanislav R Stoyanov et al.
ACS omega, 5(22), 12944-12954 (2020-06-18)
The Re(I) dimer complex, [fac(CO)3(phen)Re1-N(py)COORe2(phen)fac(CO)3]+ (py = pyridine; phen = 1,10-phenanthroline), contains two different Re(I) centers 9.3 Å apart, one with a nitrogen donor and the other with an acetate donor from the bridging isonicotinate ligand. The complexes were characterized
Inorganic Chemistry, 29, 2909-2909 (1990)
Inorganic Chemistry, 29, 253-253 (1990)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review