SMB00958
N-Desmethyl imatinib
≥95%, research grade
Sinónimos:
N-(4-Methyl-3-(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino)phenyl)-4-(piperazin-1-ylmethyl)benzamide, N-Desmethylimatinib, N-[4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)benzamide, CGP74588, Desmethyl Gleevec, Norimatinib
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mol peso
479.58 g/mol
condiciones de almacenamiento
(Tightly closed. Dry. Keep in a well -ventilated place. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.)
técnicas
HPLC: suitable
solubilidad
ethanol: 0.20 mg/mL
DMF: 16 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N5(CCNCC5)Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(c(cc2)C)Nc3nc(ccn3)c4cnccc4
InChI
1S/C28H29N7O/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34)
Clave InChI
BQQYXPHRXIZMDM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)