This product is packaged in milligrams.
SMB00933
2′-Fucosyllactose
≥95% (NMR)
Sinónimos:
2′-Fucosyllactose, 2′-Ο-Fucosyllactose
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
milk
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (NMR)
Formulario
crystalline powder
mol peso
488.44 g/mol
condiciones de almacenamiento
(Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place.)
color
white
mp
230 - 231 °C ((446 - 448 °F ))
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C18H32O15/c1-5-9(24)12(27)14(29)17(30-5)33-16-13(28)11(26)8(4-21)31-18(16)32-15(7(23)3-20)10(25)6(22)2-19/h2,5-18,20-29H,3-4H2,1H3/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16+,17-,18-/m0/s1
Clave InChI
HWHQUWQCBPAQQH-BWRPKUOHSA-N
Descripción general
Notably, it holds the distinction of being the most abundant human milk oligosaccharide (HMO), contributing to multiple functions, including acting as a prebiotic, safeguarding against infections and inflammation, modulating the immune system, supporting brain development, and reducing the risk of necrotizing enterocolitis. Also, high levels of 2′-fucosyllactose is associated with excessive weight gain during exclusive breastfeeding in 0 to 5 months infants. HMOs are important metabolites regulating host′s innate immune response.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Sehr geehrte Damen und Herrn, was bedeutet bitte eine Packungsgröße von 10 MG? Sie können unmöglich Milligramm meinen bei einem Preis von 55 Euro. Mit frdl. Gr.
1 answer-