SMB01365
3-Fucosyllactose
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
3-O-α-L-Fucopyranosyllactose, 3-O-α-L-Fucosyllactose
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C18H32O15/c1-4-7(21)9(23)11(25)17(29-4)33-15-13(27)16(28)30-6(3-20)14(15)32-18-12(26)10(24)8(22)5(2-19)31-18/h4-28H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10-,11-,12+,13+,14+,15+,16?,17-,18-/m0/s1
InChI key
WJPIUUDKRHCAEL-YVEAQFMBSA-N
General description
Application
Metabolomics research
Microbiome research
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)