SMB00908
4-Hydroxy-4-methyl-2-oxoglutaric acid dipotassium salt
95-105% (titration)
Sinónimos:
4-Hydroxy-4-methyl-2-oxoglutaric acid dipotassium salt, Parapyruvate
Productos recomendados
Ensayo
95-105% (titration)
Formulario
powder
puntuación de productos alternativos más sostenibles
old score: 46
new score: 35
Find out more about DOZN™ Scoring
características de los productos alternativos más sostenibles
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
white to beige
solubilidad
water: soluble 10 mg/mL
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Aplicación
- to study mitochondrial metabolomics
- to study age related disorders (Alzheimer′s and Parkinson′s research)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)