Saltar a
C4418
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate
neurotransmitter , powder
Sinónimos:
3-Sulfinoalanine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 177,00
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 458,00
500 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 781,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.370,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7NO4S · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
171.17
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
US$ 177,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CS(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO4S/c4-2(3(5)6)1-9(7)8/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
ADVPTQAUNPRNPO-UHFFFAOYSA-N
Application
L-Cysteinesulfinic acid monohydrate has been used in the fluorescence measurement of cysteine oxidation.
Biochem/physiol Actions
Cysteinesulfinic acid (CSA), also called 3-sulfinoalanine is synthesized by the conversion of sulfur to sulfinic acid in cysteine by the enzyme cysteine dioxygenase (CDO). CSA is a putative excitatory amino acid (EAA) with neurotransmitter functionality. It also regulates cardiovascular functions.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
270881D9378P0878
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)